Merck
731617
Sigma-Aldrich
カリウム 2-フルオロ-4-(トリフルオロメチル)フェニルトリフルオロボラート
90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H3BF7K
CAS番号:
分子量:
270.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
90%
フォーム
solid
mp
278-291 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[K+].Fc1cc(ccc1[B-](F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BF7.K/c9-6-3-4(7(10,11)12)1-2-5(6)8(13,14)15;/h1-3H;/q-1;+1
InChI Key
NKFIFIUHQRJHJP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
731617-1G:
731617-5G:
731617-BULK:
731617-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)