Merck
245909
Sigma-Aldrich
1-フェニルセミカルバジド
99%
別名:
(Phenylamino)urea, 1-Carbamoyl-2-phenylhydrazine, 2-Phenylhydrazinecarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥7,060
¥7,060
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥7,060
About This Item
化学式:
C6H5NHNHCONH2
CAS番号:
分子量:
151.17
Beilstein:
743311
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,060
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
171-174 °C (lit.)
溶解性
acetone: very soluble(lit.)
alcohol: very soluble(lit.)
benzene: slightly soluble(lit.)
cold water: slightly soluble(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
hot water: very soluble(lit.)
methanol: very soluble(lit.)
官能基
amine
hydrazide
SMILES記法
NC(=O)NNc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N3O/c8-7(11)10-9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,9H,(H3,8,10,11)
InChI Key
AVKHCKXGKPAGEI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-フェニルセミカルバジドは、4-アルコキシ-1,1,1-トリハロアルク-3-エン-2-オンとの環化縮合反応による一連のアルキル(アリール/ヘテロアリール)置換3-トリフルオロメチル-1H-1-フェニルピラゾールと3-カルボン酸アルキル類似体の合成において使用されました[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
245909-100G:
245909-BULK:
245909-VAR:
245909-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New one-pot, efficient, and regioselective method for the synthesis of 3-Trifluoromethyl-1< i> H</i>-1-phenylpyrazoles and alkyl 3-carboxylate analogs.
Bonacorso HG, et al.
Tetrahedron Letters, 53(41), 5488-5491 (2012)