Merck
259624
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzoic hydrazide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,960
¥5,960
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,960
About This Item
化学式:
BrC6H4CONHNH2
CAS番号:
分子量:
215.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,960
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
165-167 °C (lit.)
官能基
amine
bromo
hydrazine
SMILES記法
NNC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H7BrN2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(11)10-9/h1-4H,9H2,(H,10,11)
InChI Key
UYIMBYKIIMYFPS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-Bromobenzoic hydrazide has been used in the preparation of:
  • {2-[1-oxo-3-(4-bromophenyl)-2-propenyl]hydrazide}-4-bromobenzoic acid[1]
  • {2,2′-[1,4-phenylenebis(1-oxo-2-propene-3,1-diyl)]dihydrazide}-p-bromobenzoic acid[1]
  • substituted pyrido[1,2-a]pyrimidine-2,4(3H)-diones (PPMDO)[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
259624-5G:
259624-VAR:
259624-BULK:
259624-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, photophysics, and electroluminescence of conjugated poly (p-phenylenevinylene) derivatives with 1, 3, 4-oxadiazoles in the backbone.
Mikroyannidis JA, et al.
Macromolecules, 36(25), 9295-9302 (2003)
Synthesis, characterization, and urease inhibition of 5-substituted-8-methyl-2H-pyrido [1, 2-a] pyrimidine-2, 4 (3H)-diones.
Rauf A, et al.
Medicinal Chemistry Research, 21(1), 60-74 (2012)