屈折率
n20/D 1.538
密度
1.333 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
SCCC(=O)OCCN1C(=O)N(CCOC(=O)CCS)C(=O)N(CCOC(=O)CCS)C1=O
InChI
1S/C18H27N3O9S3/c22-13(1-10-31)28-7-4-19-16(25)20(5-8-29-14(23)2-11-32)18(27)21(17(19)26)6-9-30-15(24)3-12-33/h31-33H,1-12H2
InChI Key
CFKONAWMNQERAG-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
731250-VAR:
731250-BULK:
731250-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック