Merck
406171
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexanedimethanol divinyl ether, mixture of isomers
98%
別名:
1,4-Bis[(vinyloxy)methyl]cyclohexane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥25,100
500 ML
¥69,800
¥25,100
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥25,100
500 ML
¥69,800
About This Item
化学式:
C6H10(CH2OCH=CH2)2
CAS番号:
分子量:
196.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥25,100
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
126 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=COCC1CCC(CC1)COC=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-13-9-11-5-7-12(8-6-11)10-14-4-2/h3-4,11-12H,1-2,5-10H2
InChI Key
DQNSRQYYCSXZDF-UHFFFAOYSA-N
保管および安定性
過酸化物を形成する場合があります。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
234.5 °F - closed cup
引火点(℃)
112.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
406171-500ML:
406171-BULK:
406171-100ML:
406171-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)