アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
62-64 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−8 °C (lit.)
密度
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=COCCCCOC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-9-7-5-6-8-10-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChI Key
MWZJGRDWJVHRDV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- Comparative physicochemical analysis among 1, 4-butanediol diglycidyl ether cross-linked hyaluronic acid dermal fillers:この研究では、1,4-ブタンジオールジグリシジルエーテルで架橋したヒアルロン酸ダーマルフィラーの特性を探索し、その物理化学的特徴および美容用途における性能に焦点を合わせています(Zerbinati et al., 2021)。
- In-depth characterization of 1, 4-butanediol diglycidyl ether substituted hyaluronic acid hydrogels:1,4-ブタンジオールジグリシジルエーテルで修飾したヒアルロン酸ハイドロゲルの特性を調査し、その構造および機能強化についての知見を提供しています(Zhang et al., 2023)。
- Highly Branched Poly(5-amino-1-pentanol-co-1,4-butanediol diacrylate) for High Performance Gene Transfection:遺伝子送達のための新奇な分岐ポリマーの合成および用途について議論し、トランスフェクション効率の向上における1,4-ブタンジオールの役割を強調しています(Zeng et al., 2017)。
- Tuning thermal, morphological, and physicochemical properties of thermoplastic polyurethanes (TPUs):この研究では、機械的特性および性能の向上を目標として、TPUの合成における1,4-ブタンジオールの置換の効果を調査しています(Ernzen et al., 2022)。
- Cyclodehydration of 1, 4-butanediol over Zr-Al Catalysts:ジルコニウム-アルミニウム触媒を使用して、中うような工業用溶媒および中間体であるテトラヒドロフランへの1,4-ブタンジオールの触媒変換に焦点を合わせています(Li & Chen, 2019)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
139.1 °F - closed cup
引火点(℃)
59.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
123315-10ML:
123315-50ML:
123315-VAR:
123315-BULK:
アクティブなフィルタ