Merck
731234
Sigma-Aldrich
α-トコフェロール-(環-5,7-ジメチル-d6)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
5,7,8-トリメチルトコール、D-α-トコフェロール、ビタミンE、2,5,7,8-テトラメチル-2(4′,8′,12′-トリメチルトリデシル)-6-クロマノール, ビタミンE (環-5,7-ジメチル-d6)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29D6H44O2
CAS番号:
分子量:
436.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
製品731234は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
liquid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
yellow to brown
bp
200-220 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.963 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1=C(C([2H])([2H])[2H])C(C)=C(O[C@@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)CC2)C2=C1C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1/i5D3,7D3
InChI Key
GVJHHUAWPYXKBD-BCHQTGRQSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
α-Tocopherol (phenyl-5,7-dimethyl-d6) is also known as vitamin E (ring-5,7-dimethyl-d6) that can be used as an internal standard. It is utilized to determine α-tocopherol (α-T) concentration in different biopharmaceutical samples using liquid chromatography-diode array detector on-line ESI-MS/MS.[1]
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
731234-5MG-PW:
731234-2MG:
731234-10MG:
731234-10MG-PW:
731234-5MG:
731234-VAR:
731234-BULK:
731234-2MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ultrafast determination of vitamin E using LC-ESI-MS/MS for preclinical development of new nutraceutical formulations
Villaseca-Gonzalez N, et al.
Bioanalysis, 10(4), 215-227 (2018)