Merck
73037
Sigma-Aldrich
3-(Heptadecafluorooctyl)aniline
≥95.0%
別名:
3-(Perfluorooctyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H6F17N
CAS番号:
分子量:
511.18
Beilstein:
6023253
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0%
フォーム
flakes
mp
33-38 °C
SMILES記法
Nc1cccc(c1)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H6F17N/c15-7(16,5-2-1-3-6(32)4-5)8(17,18)9(19,20)10(21,22)11(23,24)12(25,26)13(27,28)14(29,30)31/h1-4H,32H2
InChI Key
FQQMUCAKAYUZFS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
73037-VAR-F:
73037-25G-F:
73037-BULK-F:
73037-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)