Merck
729752
Sigma-Aldrich
1H-Indazole-4-carboxylic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥23,500
¥23,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥23,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6N2O2
CAS番号:
分子量:
162.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
288-293 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1cccc2[nH]ncc12
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)5-2-1-3-7-6(5)4-9-10-7/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
KGKZHHIUOZGUNP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
729752-1G:
729752-BULK:
729752-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)