Merck
702455
Sigma-Aldrich
1H-インダゾール-5-カルボン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥6,470
¥6,470
出荷予定日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥6,470
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6N2O2
CAS番号:
分子量:
162.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,470
出荷予定日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
318-322 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)5-1-2-7-6(3-5)4-9-10-7/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
MAVGBUDLHOOROM-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
702455-VAR:
702455-1G:
702455-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Patrick Grailhe et al.
FEBS open bio, 10(10), 2010-2020 (2020-08-19)
Sphingosine-1 phosphate receptor-1 (S1P1 ) activation maintains endothelial barrier integrity, whereas S1P1 desensitization induces peripheral blood lymphopenia. The latter is exploited in the approval and/or late-stage development of receptor-desensitizing agents targeting the S1P1 receptor in multiple sclerosis, such as siponimod
Nikolay T Tzvetkov et al.
European journal of medicinal chemistry, 127, 470-492 (2017-01-21)
The pharmacological and physicochemical analysis of structurally optimized N-alkyl-substituted indazole-5-carboxamides, developed as potential drug and radioligand candidates for the treatment and diagnosis of Parkinson's disease (PD) and other neurological disorders, is reported. Recent efforts have been focused on the development