Merck
679720
Sigma-Aldrich
1-メチルイミダゾール-4-カルボン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥11,900
¥11,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥11,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6N2O2
CAS番号:
分子量:
126.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
248-252 °C (D)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
Cn1cnc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-2-4(5(8)9)6-3-7/h2-3H,1H3,(H,8,9)
InChI Key
WZTRQGJMMHMFGH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
679720-500MG:
679720-BULK:
679720-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)