Merck
728942
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-2-フルオロトルエン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥7,260
¥7,260
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥7,260
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6BrF
CAS番号:
分子量:
189.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,260
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.533
密度
1.503 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Cc1cccc(Br)c1F
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,1H3
InChI Key
LZVNGSFAHGKCDM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.1 °F
引火点(℃)
76.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
728942-VAR:
728942-5G:
728942-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)