Merck
727016
Sigma-Aldrich
(R)-4-Fluoromandelic acid
ChiPros®, produced by BASF, 98%
別名:
4-Fluoro-D-mandelic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
8H7FO3
CAS番号:
分子量:
592.42
Beilstein:
2692850
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.5% (HPLC)
98%
フォーム
powder
光学純度
enantiomeric excess: ≥98.5%
官能基
carboxylic acid
fluoro
hydroxyl
SMILES記法
O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=C(F)C=C1
InChI
1S/C8H7FO3/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m1/s1
InChI Key
RWCMOQXHIDWDDJ-SSDOTTSWSA-N
法的情報
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
727016-BULK:
727016-VAR:
727016-5G:
727016-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)