Merck
700150
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-5-オキソピロリジン-2-カルボン酸
97%
別名:
(-)-1-Boc-L-ピログルタミン酸, Boc-pyr-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥47,500
¥47,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥47,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15NO5
CAS番号:
分子量:
229.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥47,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
光学活性
[α]22/D −35.0, c = 1 in chloroform
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
118-123 °C (dec.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1[C@@H](CCC1=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-6(8(13)14)4-5-7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-/m0/s1
InChI Key
MJLQPFJGZTYCMH-LURJTMIESA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
700150-VAR:
700150-5G:
700150-BULK:
700150-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kathrin Gnoth et al.
Alzheimer's research & therapy, 12(1), 149-149 (2020-11-16)
Amyloid β (Aβ)-directed immunotherapy has shown promising results in preclinical and early clinical Alzheimer's disease (AD) trials, but successful translation to late clinics has failed so far. Compelling evidence suggests that post-translationally modified Aβ peptides might play a decisive role
Qiuyu Gong et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 5(4), 1700664-1700664 (2018-05-04)
Previous study showed that pyroglutamate aminopeptidase 1 (PGP-1) has a relationship with the immune response in cells. However, whether PGP-1 is involved in inflammatory response in vivo and can serve as a new inflammatory cytokine are still unclear. To address