Merck
726540
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1,2,3,4-テトラヒドロ-1-ナフチルアミン
ChiPros®, produced by BASF, 99%
別名:
(S)-(+)-1-アミノテトラリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C10H11)NH2
CAS番号:
分子量:
147.22
Beilstein:
2360279
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
produced by BASF
アッセイ
≥98.5% (GC)
99%
フォーム
liquid
光学純度
enantiomeric excess: ≥98.5%
屈折率
n20/D 1.565
bp
250 °C
密度
1.010 g/mL at 25 °C
SMILES記法
N[C@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7,11H2/t10-/m0/s1
InChI Key
JRZGPXSSNPTNMA-JTQLQIEISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
233.6 °F
引火点(℃)
112 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
726540-BULK:
726540-25G:
726540-100G:
726540-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Chiral amines play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks, or chiral auxiliaries.