726664
(R)-(+)-α,4-Dimethylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
別名:
(+)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine, (+)-1-(p-Tolyl)ethylamine, (+)-p-Methyl-α-phenylethylamine, (R)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine, (R)-1-(p-Methylphenyl)ethylamine, (R)-1-(p-Tolyl)ethanamine, (R)-4-Tolylethylamine, [(R)-(+)-1-(4-Methylphenyl)ethyl]amine
About This Item
おすすめの製品
グレード
produced by BASF
アッセイ
99%
形状
liquid
光学純度
enantiomeric excess: ≥98.5
屈折率
n20/D 1.521 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
密度
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H](N)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6,8H,10H2,1-2H3/t8-/m1/s1
InChI Key
UZDDXUMOXKDXNE-MRVPVSSYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
726664-BULK:
726664-25G:
726664-5G:
726664-VAR:
試験成績書(COA)
資料
Chiral amines play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks, or chiral auxiliaries.