Merck
726796
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Cyclohexylethylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
別名:
(S)-(+)-α-Methylcyclohexanemethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11CH(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
127.23
Beilstein:
2935069
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
99%
フォーム
liquid
光学純度
enantiomeric excess: ≥98.5%
屈折率
n20/D 1.4614 (lit.)
bp
60 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
C[C@H](N)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6,9H2,1H3/t7-/m0/s1
InChI Key
XBWOPGDJMAJJDG-ZETCQYMHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
(S)-(+)-1-Cyclohexylethylamine is a chiral amine.[1]
アプリケーション
(S)-(+)-1-Cyclohexylethylamine may be used in the synthesis of (S)-(-)-ferrocenylimine by reacting with ferrocenecarboxaldehyde.[2]
法的情報
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
ピクトグラム
FlameCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
726796-VAR:
726796-25G:
726796-BULK:
726796-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Isoindolinones via a room temperature palladium nanoparticle-catalysed 3-component cyclative carbonylation?amination cascade
Grigg, Ronald, et al.
Tetrahedron, 44.37, 6979-6982 (2003)
Chiral mono and diamide derivatives of calix [4] arene for enantiomeric recognition of chiral amines
Kocabas, Erdal, et al.
Chirality, 20.1, 26-34 (2008)
Yee Voan Teo et al.
Cell reports, 27(4), 997-1007 (2019-04-25)
Oncogene-induced senescence (OIS) is a tumor suppressive response to oncogene activation that can be transmitted to neighboring cells through secreted factors of the senescence-associated secretory phenotype (SASP). Currently, primary and secondary senescent cells are not considered functionally distinct endpoints. Using
Supramolecular chirogenesis in bis (zinc porphyrin): an absolute configuration probe highly sensitive to guest structure
Borovkov, Victor V., Juha M. Lintuluoto, and Yoshihisa Inoue
Organic Letters, 2.11, 1565-1568 (2000)
Expedient synthesis and design strategies for new peptoid construction
Gorske, Benjamin C., et al.
Organic Letters, 7.8, 1521-1524 (2005)
資料
Chiral amines play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks, or chiral auxiliaries.