Merck
924172
Sigma-Aldrich
Tris[(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl)oxy]silane
別名:
HSi(OCH(CF3)2)3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥17,900
1 G
¥44,300
¥17,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥17,900
1 G
¥44,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H4F18O3Si
CAS番号:
分子量:
530.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
¥17,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
屈折率
n/D 1.284
密度
1.609 g/mL
官能基
fluoro
関連するカテゴリー
アプリケーション
Tris[(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl)oxy]silane is a silylating reagent used to silylate the C-terminus of unprotected amino acids and peptides, allowing for coupling with N-silylated amino acids and peptides to form discrete peptide bonds using a one-pot method.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
924172-1G:
924172-BULK:
924172-250MG:
924172-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wataru Muramatsu et al.
Journal of the American Chemical Society, 143(18), 6792-6797 (2021-05-01)
A one-pot peptide bond-forming reaction has been developed using unprotected amino acids and peptides. Two different silylating reagents, HSi[OCH(CF3)2]3 and MTBSTFA, are instrumental for the successful implementation of this approach, being used for the activation and transient masking of unprotected