Merck
725285
Sigma-Aldrich
(ヨードメチル)トリフェニルホスホニウム ヨージド
95%
別名:
NSC 116665
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H17I2P
CAS番号:
分子量:
530.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
260-266 °C
官能基
iodo
phosphine
SMILES記法
[I-].IC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17IP.HI/c20-16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19;/h1-15H,16H2;1H/q+1;/p-1
InChI Key
NAVMMSRRNOXQMJ-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
以下の合成の反応物質または試薬です。
  • 酸化的二量体化を介するリン環状化合物
  • クロスカップリングを介するエナミド
  • 抗菌剤または細胞毒性剤として使用する環状ペプチドアルカロイド
  • アルデヒドのデヒドロハロゲン化を介する末端アルキン
逐次カルボロジウム化プロセスを用いた、歪みのあるアルケンのビニルシクロプロパン化/シクロプロパン化のための反応物質
トリエン電子環状化のルイス酸触媒におけるオレフィン化剤として使用
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
725285-5G:4548173999074
725285-BULK:
725285-VAR:
725285-10G:4548173999067
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)