Merck
468002
Sigma-Aldrich
Methyltriphenylphosphonium chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥18,300
¥18,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥18,300
About This Item
化学式:
CH3P(C6H5)3Cl
CAS番号:
分子量:
312.77
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥18,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
221 °C (dec.) (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
[Cl-].C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.ClH/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
QRPRIOOKPZSVFN-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
置換エポキシドの部位制御開環重合の触媒
以下の反応に使用されます。
  • 鉄の腐食抑制
  • 抗ミトコンドリア効果による腫瘍抑制
分子内ニトロン環化付加のための反応剤
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
468002-VAR:
468002-25G:
468002-BULK:
468002-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nnanya Kalu et al.
FEBS letters, 591(21), 3481-3492 (2017-10-01)
Tight regulation of pH is critical for the structure and function of cells and organelles. The pH environment changes dramatically along the endocytic pathway, an internalization transport process that is 'hijacked' by many intracellularly active bacterial exotoxins, including the anthrax