Merck
725188
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-3-クロロピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥14,700
¥14,700
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥14,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3BrClN
CAS番号:
分子量:
192.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,700
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
58-63 °C
官能基
bromo
chloro
SMILES記法
Clc1cccnc1Br
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H
InChI Key
GOHBBINNYAWQGO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
725188-VAR:
725188-5G:
725188-BULK:
725188-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)