Merck
724440
Sigma-Aldrich
9,10-アントラセンジカルボン酸
greener alternative
95%
別名:
H2ADC
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥21,600
¥21,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥21,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H10O4
CAS番号:
分子量:
266.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥21,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>300 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
OC(=O)c1c2ccccc2c(C(O)=O)c3ccccc13
InChI
1S/C16H10O4/c17-15(18)13-9-5-1-2-6-10(9)14(16(19)20)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H,(H,17,18)(H,19,20)
InChI Key
FDFGHPKPHFUHBP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
9,10-アントラセンジカルボン酸(H2L)は、アントラセンベースのジカルボン酸化合物であり、その大きい共役π系を利用して蛍光物質を開発できます。興味深い磁性および発光特性を持ちます。アントラセン環が存在するため、立体容積を持つ架橋カルボン酸リガンドとして使用できます。[1][2][3]
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
H2Lは、水素貯蔵、メタン貯蔵、ガス分離などの環境への負担が少ない用途に用いる高度に多孔なナノチューブ状および超ミクロ多孔質の金属有機フレームワーク(MOF)を形成するために使用できると期待されます。[4][5]
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
724440-500MG:
724440-BULK:
724440-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cadmium (II) and lanthanum (III) coordination architectures with anthracene-9, 10-dicarboxylate: Crystal structures and photoluminescent properties
Wang J, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 385(6), 58-64 (2012)
Manganese (II) complexes with a bulky anthracene-based dicarboxylic ligand: Syntheses, crystal structures, and magnetic properties
Liu C, et al.
Australian Journal of Chemistry, 61(5), 382-390 (2008)
Ultramicroporous Metal- Organic Framework Based on 9, 10-Anthracenedicarboxylate for Selective Gas Adsorption
Ma S, et al.
Inorganic Chemistry, 46(21), 8499-8501 (2007)
Zinc (II) coordination architectures with two bulky anthracene-based carboxylic ligands: crystal structures and luminescent properties
Wang J, et al.
CrystEngComm, 10(6), 681-692 (2008)
Verena K Gramm et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(12), 2726-2734 (2019-11-28)
Anhydrous EuII -acetylenedicarboxylate (EuADC; ADC2- = - O2 C-C≡C-CO2- ) was synthesized by reaction of EuBr2 with K2 ADC or H2 ADC in degassed water under oxygen-free conditions. EuADC crystallizes in the SrADC type structure (I41 /amd, Z=4) forming a
資料
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
金属有機構造体は、簡単な合成方法を用いて代替エネルギー用途のための高表面積材料を提供します。