アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
>300 °C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2c3ccccc3c(B4OC(C)(C)C(C)(C)O4)c5ccccc25
InChI
1S/C26H32B2O4/c1-23(2)24(3,4)30-27(29-23)21-17-13-9-11-15-19(17)22(20-16-12-10-14-18(20)21)28-31-25(5,6)26(7,8)32-28/h9-16H,1-8H3
InChI Key
ZLXSWNVYGSZXOP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
724750-1G:
724750-BULK:
724750-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
有機エレクトロニクスは、シリコンベースの技術を凌ぐ再生可能エネルギーソリューションを約束します。