Merck
723932
Sigma-Aldrich
(2-ヒドロキシフェニル)ジフェニルホスフィン
97%
別名:
(2-ジフェニルホスフィノ)フェノール, (o-ジフェニルホスフィノ)フェノール, (o-ヒドロキシフェノール)ジフェニルホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H15OP
CAS番号:
分子量:
278.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
142-150 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
Oc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OP/c19-17-13-7-8-14-18(17)20(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,19H
InChI Key
HGHOYIFINVBZKO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
  • ヒドロキシ(ホスフィノキシ)ビフェニルの調製
  • エチレン共重合体の形成
  • 線形オレフィンによるエチレンの共重合化
  • アリールハライドのシリル化
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
723932-BULK:
723932-VAR:
723932-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)