Merck
722294
Sigma-Aldrich
4-(4-クロロフェニル)安息香酸メチル
95%
別名:
4'-クロロビフェニル-4-カルボン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H11ClO2
CAS番号:
分子量:
246.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
115-120 °C
官能基
chloro
ester
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H11ClO2/c1-17-14(16)12-4-2-10(3-5-12)11-6-8-13(15)9-7-11/h2-9H,1H3
InChI Key
UJIUMBFXWGXMOV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
722294-1G:
722294-VAR:
722294-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)