Merck
686301
Sigma-Aldrich
(S)-4-ブロモ-α-メチルベンジルアルコール
95%
別名:
(S)-1-(4-ブロモフェニル)エタノール, (S)-4′-ブロモ-1-フェニルエタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥21,500
¥21,500
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥21,500
About This Item
化学式:
BrC6H4CH(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
201.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥21,500
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D -38.0°, c = 1 in chloroform
屈折率
n20/D 1.570
密度
1.322 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
hydroxyl
SMILES記法
C[C@H](O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,1H3/t6-/m0/s1
InChI Key
XTDTYSBVMBQIBT-LURJTMIESA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
686301-1G:
686301-250MG:
686301-BULK:
686301-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiao-Hong Chen et al.
PloS one, 9(4), e94543-e94543 (2014-04-18)
A novel carbonyl reductase (AcCR) catalyzing the asymmetric reduction of ketones to enantiopure alcohols with anti-Prelog stereoselectivity was found in Acetobacter sp. CCTCC M209061 and enriched 27.5-fold with an overall yield of 0.4% by purification. The enzyme showed a homotetrameric