Merck
722162
Sigma-Aldrich
Cbz-3-Bromopyrrolidine
別名:
Benzyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate, Z-3-Bromopyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14BrNO2
CAS番号:
分子量:
284.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.557
密度
1.396 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrC1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H14BrNO2/c13-11-6-7-14(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2
InChI Key
LWEKWWHCQBWMQC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
722162-500MG:
722162-VAR:
722162-BULK:
試験成績書(COA)