Merck
721778
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルホルムアミド 硫酸ジメチル付加物
95%
別名:
DMF-硫酸ジメチル, メトキシメチレン-N,N-ジメチルイミニウム メチルスルファート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H13NO5S
CAS番号:
分子量:
199.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.459
密度
1.349 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CN(C)C=O.COS(=O)(=O)OC
InChI
1S/C3H7NO.C2H6O4S/c1-4(2)3-5;1-5-7(3,4)6-2/h3H,1-2H3;1-2H3
InChI Key
UJKUJXVZLUTEAZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
DMF-Dimethyl sulfate adduct can be used as a reagent to synthesize:
  • 2-azetidinones by a reaction between Schiff bases and substituted acetic acids.[1]
  • Dimethylamino methylene derivatives, which can be employed in the preparation of fluoroquinolines and 3-amino-4-cyano pyrazole.[2]
  • Cis β-sultams by [2 + 2] annulation of aldimines with sulfonic acids.[3]
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.0 °F - closed cup
引火点(℃)
87.8 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
721778-VAR:
721778-5G:
721778-BULK:
721778-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New reagents from ?N, N-Dimethyl amino methoxy methylenium methyl sulphate?-Synthesis of 3-Amino-4-cyano pyrazole
Arava VR, et al.
Der Pharma Chemica, 50(14), 178-186 (2010)
[2+ 2] Annulation of Aldimines with Sulfonic Acids: A Novel One-Pot cis-Selective Route to ?-Sultams
R Ankita, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2011(23), 4302-4306 (2011)
DMF-dimethyl sulfate as a new reagent for the synthesis of β-lactams.
Jarrahpour A and Zarei M.
Tetrahedron Letters, 50(14), 1568-1570 (2009)