Merck
721239
Sigma-Aldrich
2,2'-ジニトロ-4,4'-スチルベンジカルボン酸
greener alternative
97%
別名:
H2DNSDC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H10N2O8
CAS番号:
分子量:
358.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
248-252 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(\C=C\c2ccc(cc2[N+]([O-])=O)C(O)=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H10N2O8/c19-15(20)11-5-3-9(13(7-11)17(23)24)1-2-10-4-6-12(16(21)22)8-14(10)18(25)26/h1-8H,(H,19,20)(H,21,22)/b2-1+
InChI Key
LSIRFWJQXQJPKC-OWOJBTEDSA-N
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
アプリケーション
2,2′-Dinitro-4,4′-stilbenedicarboxylic acid can be used as an organic linker in the synthesis of metal-organic frameworks (MOFs) for potential application in the capture of CO2. The MOFs synthesized improve the adsorption of CO2 and characteristics like selectivity.[1]
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
721239-500MG:
721239-BULK:
721239-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Engineering Accessible Adsorption Sites in MOFs for CO2 Capture
Ingram C and Tandabany D
Advanced Sustainable Systems (2019)
資料
配位ポリマーの一種である金属有機構造体は、多くの代替エネルギー用途で利用される非常に有用な新規化合物です。MOFは、シンプルな合成方法で容易に入手でき、高表面積の材料を作製することが可能です。
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.