Merck
698385
Sigma-Aldrich
1,2-ビス[(2S,5S)-2,5-ジエチルホスホラノ]ベンゼン(1,5-シクロオクタジエン)ロジウム(I) テトラフルオロボレート
別名:
(S,S)-Et-DUPHOS-Rh
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥39,700
¥39,700
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥39,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H48BF4P2Rh
CAS番号:
分子量:
660.36
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥39,700
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
官能基
phosphine
SMILES記法
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.CC[C@H]2CC[C@H](CC)P2c3ccccc3P4[C@@H](CC)CC[C@@H]4CC
InChI
1S/C22H36P2.C8H12.BF4.Rh/c1-5-17-13-14-18(6-2)23(17)21-11-9-10-12-22(21)24-19(7-3)15-16-20(24)8-4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h9-12,17-20H,5-8,13-16H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t17-,18-,19-,20-;;;/m0.../s1
InChI Key
DSYBEQKPSKLNMC-ZCTOJWETSA-N
アプリケーション
DuPhosおよびBPEリガンド:非常に効率的な専用リガンド
以下の反応の触媒です。
  • Horner-Wadsworth-Emmons反応と不斉水素化によるクリプトフィシンの主要ユニットB前駆体の調製
  • Heck(ヘック)反応とそれに続く不斉水素化および環化ステップによる制限されたフェニルアラニン類似体の調製
  • α-(ベンジルオキシアミノメチル)アクリレート立体異性体の水素化によるN-ベンジルオキシ-β-アミノ酸Meエステルのエナンチオ選択的調製
  • 強力な大環状HCV NS3プロテアーゼ阻害剤に対するシントン(合成等価体)としてのフルオロアミノ酸の調製
  • 三重同位体標識Ser、Cys、およびAlaの立体選択的調製
  • α-(アミノメチル)アクリレートの不斉水素化によるβ-アミノ酸の調製
  • a-一級および二級アミノケトンの不斉水素化および(-)-アルブタミンおよび(-)-デノパミンの不斉合成
法的情報
本製品は、Kanata Chemical Technologies Inc.と共同で、研究用として販売しています。これらの化合物は、E.I. du Pont de Nemours and Companyとのライセンス契約に基づき製造販売しています。このライセンス契約には、これらの化合物を利用して販売目的で医薬品を製造する権利は含まれておりません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
698385-VAR:
698385-BULK:
698385-250MG:4548173292120
698385-50MG:4548173292113
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)