Merck
720097
Sigma-Aldrich
4'-ブロモビフェニル-3-カルボン酸
95%
別名:
3-(4-ブロモフェニル)安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4C6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
277.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
194-198 °C
SMILES記法
OC(=O)c1cccc(c1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H9BrO2/c14-12-6-4-9(5-7-12)10-2-1-3-11(8-10)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
InChI Key
IZEOXGJWZDXOEI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
720097-VAR:
720097-BULK:
720097-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)