Merck
262102
Sigma-Aldrich
5,6-ジヒドロ-2H-ピラン-2-オン
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6O2
CAS番号:
分子量:
98.10
Beilstein:
1610
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.483 (lit.)
bp
103 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1OCCC=C1
InChI
1S/C5H6O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1,3H,2,4H2
InChI Key
QBDAFARLDLCWAT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
キラルホスフィン-ヨウ化銅触媒によりグリニャール試薬が5,6-ジヒドロ-2H-ピラン-2-オンに触媒されるエナンチオ選択的共役付加が報告されています
アプリケーション
5,6-ジヒドロ-2H-ピラン-2-オンは、以下の調製に使用されています:
  • (1aR,5aR,5bS,6S,7S)-6,7-ジ-tert-ブトキシ-5-オキソ-ピロリジノ[1,2-b]イソキサゾリジノ[4,5-c]テトラヒドロピラン
  • 4-(フェニル)テトラヒドロ-2H-ピラン-2-オン
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
262102-1G:
262102-BULK:
262102-10G:
262102-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rhodium-catalyzed asymmetric 1, 4-addition of arylboron reagents to α,β-unsaturated esters.
Takaya Y, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 10(20), 4047-4056 (1999)
Conjugate addition of diethylzinc to a, ?-unsaturated lactones catalyzed by copper-phosphite complexes.
Yan M, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2, 115-116 (2000)
D Socha et al.
Carbohydrate research, 336(4), 315-318 (2001-12-01)
(1aR,5aR,5bS,6S,7S)-6,7-Di-tert-butoxy-5-oxo-pyrrolidino[1,2-b]isoxazolidino[4,5-c]tetrahydropyran (8) prepared by (1,3)-dipolar cycloaddition of the cyclic nitrone 6 derived from tartaric acid to 5,6-dihydro-2H-pyran-2-one (7) was transformed into indolizidine 11 via a sequence of reactions involving methanolysis of the lactone ring, intramolecular alkylation of the nitrogen atom
Fabrizio Carta et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(1), 267-270 (2011-12-06)
The inhibition of the zinc enzyme carbonic anhydrase (CA, EC 4.2.1.1) with (thio)coumarins has been recently reported (Maresca et al., J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 3057). Here we demonstrate that a series of γ- and δ-(thio)lactones also act as