Merck
すべての画像(7)
主要文書
安全性情報
HPA044889
Sigma-Aldrich
抗TMEM2 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗膜貫通タンパク質2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥84,360
¥84,360
出荷可能日2025年4月23日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥84,360
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
¥84,360
出荷可能日2025年4月23日詳細
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
YATDSRGHSPAFLQPQNGNSRHPSGYVPGKVVPLRPPPPPKSQASAKFTSIRREDRATFAFSPEEQQAQ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TMEM2(23670)
免疫原
膜貫通タンパク質2組換えタンパク質エピトープ・シグネチャー・タグ(PrEST)
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。私たちは、Prestige抗体®プロトコルおよびその他の有用な情報もお届けします。
特徴および利点
プレステージ抗体®は、高度に特徴付けられ、広く検証された抗体です。各標的について得られている特性データのすべてをページ上部の製品名のすぐ下にあるリンクからアクセスできるHuman Protein Atlasポータルを介してご利用になれることも、この抗体の利点です。プレステージ抗体®の特有性と他のタンパク質との交差反応性の低さは、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。すべてのプレステージ抗体についてPrestige抗原コントロールをご用意しています。リンケージセクションでご確認ください。.
プレステージ抗体はすべて、次の方法で試験されます。
  • 44の正常ヒト組織ならびに最も一般的な20タイプの癌組織から成るIHC組織アレイによる検査。
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントで構成されるタンパク質アレイによる検査。
関連事項
対応する抗原APREST71942
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2、40%グリセロール、0.02% アジ化ナトリウム含有)
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
HPA044889-100UL:
HPA044889-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wendy A Lea et al.
Scientific reports, 10(1), 1500-1500 (2020-02-01)
The polycystin-1 (PC1), polycystin-2 (PC2) and fibrocystin proteins, the respective products of the PKD1, PKD2 and PKHD1 genes, are abundant in urinary exosome-like vesicles (ELVs) where they form the polycystin complex (PCC). ELVs are 100 nm diameter membrane vesicles shed into
Aleksander Cvjetkovic et al.
Journal of extracellular biology, 3(2), e127-e127 (2024-06-28)
Colon cancer is one of the most commonly occurring tumours among both women and men, and over the past decades the incidence has been on the rise. As such, the need for biomarker identification as well as an understanding of
Marie C Hogan et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 26(7), 1661-1670 (2014-12-06)
Autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) is a common cause of ESRD. Affected individuals inherit a defective copy of either PKD1 or PKD2, which encode polycystin-1 (PC1) or polycystin-2 (PC2), respectively. PC1 and PC2 are secreted on urinary exosome-like vesicles
Xiao Tang et al.
The Journal of biological chemistry, 300(6), 107390-107390 (2024-05-23)
SARS-CoV-2 entry into host cells is facilitated by the interaction between the receptor-binding domain of its spike protein (CoV2-RBD) and host cell receptor, ACE2, promoting viral membrane fusion. The virus also uses endocytic pathways for entry, but the mediating host