Merck
718785
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-3-カルボキシフェニルボロン酸
≥95%
別名:
3-ボロノ-5-ブロモ安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6BBrO4
CAS番号:
分子量:
244.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
mp
152-158 °C
SMILES記法
OB(O)c1cc(Br)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6BBrO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,12-13H,(H,10,11)
InChI Key
CWBLIPMCDMSOFX-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
718785-VAR:
718785-5G:
718785-BULK:
718785-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)