Merck
151629
Sigma-Aldrich
4-ピリジンメタノール
99%
別名:
ω-ヒドロキシ-4-ピコリン, 4-(ヒドロキシメチル)ピリジン, 4-ピリジルカルビノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥10,500
100 G
¥22,600
¥10,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥10,500
100 G
¥22,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NO
CAS番号:
分子量:
109.13
Beilstein:
107850
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
107-110 °C/1 mmHg (lit.)
mp
52-56 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCc1ccncc1
InChI
1S/C6H7NO/c8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-4,8H,5H2
InChI Key
PTMBWNZJOQBTBK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-ピリジンメタノールは 4-ピリジンカルボアルデヒドの調製に使用されました[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
298.4 °F
引火点(℃)
148 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
151629-VAR:
151629-BULK:
151629-100G:
151629-25G:
151629-25KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Vapour Phase Oxidation of 4-pyridinemethanol to 4-pyridine carboxaldehyde.
Prasad AR and Subrahmanyam M.
Synthetic Communications, 20(21), 3385-3390 (1990)
Lidia Radko et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(10) (2019-05-24)
In previous papers, we have reported on the high antifungal and significant antibacterial activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria of the water-soluble silver(I) complexes of metronidazole and derivatives of pyridine compared to silver nitrate. In the present study, the cytotoxic