Merck
717924
Sigma-Aldrich
2,6-ジメチルアニリン(2-メチル-d3)
99 atom % D, 95% (CP)
別名:
2-Methyl-6-(trideuteriomethyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8D3H8N
CAS番号:
分子量:
124.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
95% (CP)
フォーム
liquid
bp
214 °C/739 mmHg (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
密度
1.01 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(C)c1N
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3/i1D3
InChI Key
UFFBMTHBGFGIHF-FIBGUPNXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
717924-VAR:
717924-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)