Merck
717789
Sigma-Aldrich
[((1R,2R)-2-アミノ-1,2-ジフェニルエチル)(p-トシル)アミド](p-シメン)ルテニウム(II)テトラフルオロボラート
97%
別名:
RuBF4(p-シメン)[(R,R)-TS-DPEN]
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,800
¥14,800
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H35BF4N2O2RuS
分子量:
687.56
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,800
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
207-212 °C
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.C[C]1[CH][CH][C]([CH][CH]1)C(C)C.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N([Ru+])[C@@H]([C@H](N)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H21N2O2S.C10H14.BF4.Ru/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;2-1(3,4)5;/h2-15,20-21H,22H2,1H3;4-8H,1-3H3;;/q-1;;-1;+2/t20-,21-;;;/m1.../s1
InChI Key
BMEOXNQRLZPIDE-AGEKDOICSA-N
法的情報
本製品は、Kanata Chemical Technologies Inc.とのライセンス契約に基づき、研究用としてのみ販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
717789-100MG:
717789-BULK:
717789-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)