Merck
275891
Sigma-Aldrich
ジクロロ(1,5-シクロオクタジエン)パラジウム(II)
99%
別名:
PdCl2(cod)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12Cl2Pd
CAS番号:
分子量:
285.51
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Pd]Cl.C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.2ClH.Pd/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;/q;;;+2/p-2/b2-1-,8-7-;;;
InChI Key
RRHPTXZOMDSKRS-PHFPKPIQSA-L
アプリケーション
ジクロロ(1,5-シクロオクタジエン)パラジウム(II)は、マロン酸ジエチルから、およびアルケンカルボニル化でビシクロオクタンを合成するために、2-ベンジルオキシ-1-プロペンで処理することによりアセタールとしてアルコールを保護する一般的に使用されている触媒です。また、非活性化リン酸ビニルと電子不足アルケンとの Heck カップリングを触媒(チオエノールからベンゾ[b]チオフェンの合成)するために、並びに Mizoroki-Heck および Suzuki-Miyaura クロスカップリング反応の活性触媒を調製するために使用することもできます。
C-C結合とC-N結合の触媒であり、アルキンとアルケンのHeckカップリング、臭化アリールの鈴木クロスカップリング、酢酸アリルでのオキシムのアリル置換、ヨードベンゼンのメトキシカルボニル化に使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
275891-BULK:
275891-VAR:
275891-2G:
275891-250MG:
275891-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
An inexpensive and highly stable ligand 1, 4-bis (2-hydroxy-3, 5-di-tert-butylbenzyl) piperazine for Mizoroki?Heck and room temperature Suzuki?Miyaura cross-coupling reactions.
Mohanty S, et al.
Tetrahedron, 64(1), 240-247 (2008)
Palladium-catalysed direct synthesis of benzo [b] thiophenes from thioenols.
Inamoto K, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 43, 5529-5531 (2008)
Studies on the Heck reaction with alkenyl phosphates: Can the 1, 2-migration be controlled? Scope and Limitations.
Ebran J P, et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(21), 6931-6942 (2007)
Dichloro(1,5?cyclooctadiene)palladium(II).
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2009)
Eda Rami Reddy et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(40), 17600-17616 (2015-09-24)
A series of five palladium(ii) pyridyl-imine Schiff base complexes 5a-e containing boronate esters with protected sugar diols derived from d-xylose, l-sorbose and d-mannitol were designed and synthesized starting from pyridyl-imines generated in situ from 3-aminophenyl boronate ester of sugars 3a-e