Merck
926132
Sigma-Aldrich
(R,R)-Ms-DENEB
別名:
stereoisomer of Chloro[N-[(1R,2R)-2-[(S)-[2-[[(1,2,3,4,5,6-η)-4-methylphenyl]methoxy]ethyl]amino-κN]-1,2-diphenylethyl]methanesulfonamidato-κN]ruthenium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H29ClN2O3RuS
CAS番号:
分子量:
574.10
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: ligand
官能基
phosphine
関連するカテゴリー
アプリケーション
(R,R)-Ms-DENEB is an oxo-tethered ruthenium complex for use as an efficient asymmetric hydrogenation catalyst.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
包装
Package under a dry inert gas.
法的情報
Product of Takasago. For research and development purposes only. PCT/JP2011/064490
DENEB is a trademark of Takasago Intl. Corp.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
926132-5G:
926132-VAR:
926132-BULK:
926132-1G:
926132-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Taichiro Touge et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(38), 14960-14963 (2011-08-30)
Newly developed oxo-tethered Ru amido complexes (R,R)-1 and their HCl adducts (R,R)-2 exhibited excellent catalytic performance for both asymmetric transfer hydrogenation and the hydrogenation of ketonic substrates under neutral conditions without any cocatalysts to give chiral secondary alcohols with high