Merck
716596
Sigma-Aldrich
2,4-ジクロロピリミジン-5-カルボン酸メチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4Cl2N2O2
CAS番号:
分子量:
207.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
30-34 °C
SMILES記法
COC(=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2N2O2/c1-12-5(11)3-2-9-6(8)10-4(3)7/h2H,1H3
InChI Key
FNNAWVXVOHNOFF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
716596-1G:
716596-VAR:
716596-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)