Merck
716458
Sigma-Aldrich
1,3-ビス(2,6-ジ-i-プロピルフェニル)イミダゾリジン-2-イリデン
別名:
SIPr
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H38N2
CAS番号:
分子量:
390.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
mp
170-175 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2[C]N(CC2)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H38N2/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8/h9-14,18-21H,15-16H2,1-8H3
InChI Key
XZDYFCGKKKSOEY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
  • 有機金属鉄錯体の変換
  • グルコースおよびフルクトースからの5-ヒドロキシメチルフルフラールの選択的生成
  • 酸化還元プロセスを介する、複素環の環化反応
  • ピリジン
  • イソシアン酸の環状三量化
  • 開環アルキル化
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
716458-BULK:
716458-250MG:
716458-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)