Merck
681342
Sigma-Aldrich
Potassium (bromomethyl)trifluoroborate
90%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥6,400
¥6,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥6,400
About This Item
化学式:
BrCH2BF3K
CAS番号:
分子量:
200.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
solid
mp
225-230 °C
官能基
bromo
SMILES記法
[K+].F[B-](F)(F)CBr
InChI
1S/CH2BBrF3.K/c3-1-2(4,5)6;/h1H2;/q-1;+1
InChI Key
AZDFPIRYUOCVCJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応に関わる有機トリフルオロホウ酸です。
  • 鈴木宮浦クロスカップリング反応
  • 官能基化エチルトリフルオロボラートの合成
  • アルコキシドによるSN2置換
多用途で安定したボロン酸代替物質としての有機トリフルオロホウ酸
Versatile starting material for preparation of a variety of functionalized substrates for Suzuki coupling.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
681342-5G:
681342-1G:
681342-VAR:
681342-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gary A Molander et al.
Organic letters, 8(13), 2767-2770 (2006-06-16)
[reaction: see text] We have successfully prepared potassium azidoalkyltrifluoroborates from the corresponding halogen compounds in 94-98% yields through a nucleophilic substitution reaction with NaN(3). In the presence of various alkynes and Cu(I) as a catalyst, these azidotrifluoroborates easily formed 1,4-disubstituted
資料
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.