Merck
716308
Sigma-Aldrich
2-メチルチアゾール-4-カルボン酸エチル
97%
別名:
2-メチルチアゾール-4-カルボン酸エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9NO2S
CAS番号:
分子量:
171.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
54-58 °C
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)c1csc(C)n1
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-3-10-7(9)6-4-11-5(2)8-6/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
QWWPUBQHZFHZSF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
716308-5G:
716308-VAR:
716308-1G:
716308-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)