Merck
716138
Sigma-Aldrich
2-アミノ-1-ブタノール-1,1-d2
97 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(NH2)CD2OH
CAS番号:
分子量:
91.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
97 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
bp
172-174 °C (lit.)
mp
-2 °C (lit.)
密度
0.964 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(O)C(N)CC
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-4(5)3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3/i3D2
InChI Key
JCBPETKZIGVZRE-SMZGMGDZSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
716138-VAR:
716138-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)