Merck
715050
Sigma-Aldrich
クロロ(トリシクロヘキシルホスフィン)金(I)
97%
別名:
塩化(トリシクロヘキシルホスフィン)金(I)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H33AuClP
CAS番号:
分子量:
512.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
218-222 °C
SMILES記法
Cl[Au].C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/C18H33P.Au.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h16-18H,1-15H2;;1H/q;+1;/p-1
InChI Key
IBNPRSSHBVYHPU-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
  • スチリルインドールのアルキニルアルケノンによる形式逐次二環化
  • 炭素‐炭素多重結合へのX-H結合の付加
  • 臭化アリールによるピラジンまたはピリジンのアリール化
  • インドールによるアルケンのヒドロアリール化
  • 環化
  • ヒドロアミノ化
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
715050-BULK:
715050-250MG:
715050-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)