Merck
715034
Sigma-Aldrich
3-(ジフェニルホスフィノ)プロピオン酸
97%
別名:
(2-カルボキシエチル)ジフェニルホスフィン, 4,4-ジフェニル-4-ホスファブタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H15O2P
CAS番号:
分子量:
258.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
130-134 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
OC(=O)CCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15O2P/c16-15(17)11-12-18(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,16,17)
InChI Key
OTSIFUHGOBFOTH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • イミンおよびジアゾ化合物の有機触媒による不斉アジリジン化
  • ホスフィンが媒介するアジドからジアジゾ化合物への変換
  • ヒドロホルミル化のためのロジウム触媒の調製
  • 光延反応の試薬の合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
715034-10G:
715034-VAR:
715034-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dania Ahmed et al.
AMB Express, 7(1), 210-210 (2017-11-23)
Biofilm formation by pathogenic bacteria is one of the major threats in hospital related infections, hence inhibiting and eradicating biofilms has become a primary target for developing new anti-infection approaches. The present study was aimed to develop novel antibiofilm agents