Merck
8.04772
Sigma-Aldrich
Iodine trichloride
for synthesis
別名:
Iodine trichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥18,000
¥18,000
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥18,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl3I
CAS番号:
分子量:
233.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352307
EC Index Number:
212-739-8
NACRES:
NA.22
¥18,000
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
蒸気圧
1.3 hPa ( 64 °C)
品質水準
フォーム
crystals
mp
>60 °C (decomposition)
密度
3.12 g/cm3 at 20 °C
SMILES記法
[I](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl3I/c1-4(2)3
InChI Key
PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Ullmann Reactions of Carbon Nanotubes: This study discusses the use of Ullmann-type reactions for the functionalization of carbon nanotubes, employing iodine trichloride as a chlorinating agent to achieve tunable surface chemistry (A Kolanowska, et al., 2019).
  • Sidewall chlorination of carbon nanotubes by iodine trichloride: This research explores the mechanism of sidewall chlorination of carbon nanotubes using iodine trichloride, highlighting its effectiveness and potential applications in materials science (VK Abdelkader, et al., 2014).
  • An Energy-Dense and High-Power Li-Cl2 Battery by Reversible Interhalogen Bonds: The study introduces iodine trichloride as a cathode material for a Li-Cl2 battery, discussing its role in facilitating oxidation via a liquid-solid pathway and enhancing battery performance (P Li, et al., 2022).
  • Halogen bonding in organic synthesis and organocatalysis: This review covers the application of iodine trichloride as a catalyst for the ring-opening polymerization in organic synthesis (D Bulfield, SM Huber, 2016).
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 97.0 %
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8047720027:
8047722500:
8047729999:
8047720025:
IN2RCMI804772:
8047720000:
8047720100:
8047720026:
試験成績書(COA)