Merck
714445
Sigma-Aldrich
(2-クロロ-4-ピリジニル)メタノール
97%
別名:
2-クロロ-4-(ヒドロキシメチル)ピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6ClNO
CAS番号:
分子量:
143.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
59-64 °C
官能基
chloro
hydroxyl
SMILES記法
OCc1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C6H6ClNO/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-3,9H,4H2
InChI Key
UDDVPFLXGOBESH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
714445-250MG:
714445-VAR:
714445-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)