Merck
710539
Sigma-Aldrich
Bis(isopropylcyclopentadienyl)nickel
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H22Ni
CAS番号:
分子量:
273.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: nickel
密度
1.129 g/mL at 25 °C
1.15 g/mL at 25 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Ni].CC(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C8H11.Ni/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;/h2*3-7H,1-2H3;
InChI Key
OIYDMFLWYJTIRX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Phosphine ligand for cross coupling
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
710539-1G:
710539-BULK:
710539-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)