Merck
710032
Sigma-Aldrich
シクロヘキシルボロン酸MIDAエステル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H18BNO4
CAS番号:
分子量:
239.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
210-215 °C
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CCCCC2
InChI
1S/C11H18BNO4/c1-13-7-10(14)16-12(17-11(15)8-13)9-5-3-2-4-6-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI Key
SLUNFPHQHGXTCG-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
710032-VAR:
710032-5G:
710032-BULK:
710032-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)